주요 문서
Z655031
Carbolite® tube furnace work tube
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
제조업체/상표
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
I.D. × O.D. × 길이
25 mm × 32 mm × 600 mm
일반 설명
  • IAP (impervious aluminous porcelain)
  • Open both ends
법적 정보
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)