포장
pack of 1
제조업체/상표
Carbolite EP-038-12A-0010
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use on horizontal tube furnaces up to 1200°C only. Fits tubes up to 80 mm I.D.
For use with horizontal tube furnaces up to 1200C, with up to an 80mm ID process tube. Insulating plugs positioned at the ends of the process tube help prevent heat loss and improve uniformity in a tube furnace, a 6mm bore tube is fitted through the plug.
법적 정보
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.