주요 문서
Z655058
Carbolite® tube furnace end seals
gas tight end seal, diam. ~32 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
제조업체/상표
Carbolite TS-032-042-0010
포장
1 ea of
직경
~32 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gas Tight End Seals for use with process tubes up to 80 mm ID. A pair of stainless steel discs and silicone rubber gaskets for clamping on the ends of the work tube. Tube clamping collar, threaded rods and wingnuts are included. Each disc has a gas connection that can be either an inlet or an outlet.
Required but not supplied Z655082 and Z655090.
법적 정보
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z655058-1EA4061833570845