주요 문서
F6187
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)Ala-OH
≥97%
동의어(들):
(R)-N-Fmoc-α-2-n-propenylalanine, Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21NO4
Molecular Weight:
351.40
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
−20°C
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)