주요 문서
47435
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
Fmoc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H20N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
388.42
Beilstein:
9223259
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1cccnc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(12-15-6-5-11-24-13-15)25-23(28)29-14-20-18-9-3-1-7-16(18)17-8-2-4-10-19(17)20/h1-11,13,20-21H,12,14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
InChI key
JQLPMTXRCLXOJO-OAQYLSRUSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)