주요 문서
D75807
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorothiophene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H2Cl2S
CAS Number:
Molecular Weight:
153.03
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
density
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H2Cl2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
InChI key
FGYBDASKYMSNCX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D75807-100G4061833588574
D75807-25G4061837606786