주요 문서
702188
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1H-benzimidazole
97%
동의어(들):
6-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
eCl@ss:
32151613
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
mp
130-134 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKUGTIN
702188-5G4061832243726
702188-1G4061825756684