주요 문서
D66182
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
163.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChI key
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)