About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4
CAS Number:
Molecular Weight:
110.12
Beilstein:
112646
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
powder
bp
229 °C/32 mmHg (lit.)
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
InChI key
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable