주요 문서
D15405
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
technical grade, 90%
동의어(들):
5,6-Diamino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedithione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
powder
분석:
90%
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
powder
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChI key
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)