주요 문서
D24404
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
98%
동의어(들):
DAP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7N3
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
Beilstein:
108513
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
bp
285 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
311.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
155 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)