주요 문서
BMSMW96008CM
Benchmark 8Channel manifold
8-channel, manifold
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
특징
8-channel manifold
제조업체/상표
Benchmark Scientific MW9600-8CM
일반 설명
8 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
애플리케이션
Washing microplates for ELISA assays
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)