주요 문서
Z369802
Sigma-Aldrich
Stat-Matic plate washer
8-port Manifold
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.22
material
polypropylene plate
무균
non-sterile
제조업체/상표
Tricontinent 0822
크기
8 wells
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Polypropolyene
  • Non-sterile
Fast, convenient, accurate filling or washing of microplates from an external reservoir. All inert polypropylene-and-glass construction with a PTFE plunger. Set manifold by inserting spacers for 100, 200, or 250 μL and dispense into eight wells at a time (spacing set for 96 well plates).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)