material
polypropylene cap
white polypropylene
무균
non-sterile
특징
cap
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 1261-CO
피팅
38-400 PTFE liner
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Note: These polypropylene GPI 38-400 screw caps are replacement caps for the 200mL heavy wall centrifuge bottles (CLS1261200) and have PTFE liners.
Particularly useful in handling sputum specimens. The bottle enables digestion, shaking, neutralizing and centrifuging to be performed in one container. The tight-fitting polypropylene screw cap with PTFE liner reduces the possibility of aerosol escape.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.