주요 문서
B83355
Sigma-Aldrich
4-Bromoveratrole
98%
동의어(들):
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
217.06
Beilstein:
2046884
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
density
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)