B75158
Bromopentafluorobenzene
99%
동의어(들):
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
BrC6F5
CAS Number:
Molecular Weight:
246.96
Beilstein:
1819390
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter