분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B71608-100G | 4061833441572 |
B71608-25G | 4061833441589 |
B71608-25KG |