주요 문서
B43205
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(4,5-dimethylimidazole)
technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N4
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
양식
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc([nH]c1C)-c2nc(C)c(C)[nH]2
InChI
1S/C10H14N4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
YDDBHCXOIBPIFS-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains 4,5-dimethyl-2,2′-biimidazole
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)