주요 문서
96629
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-OMe hydrochloride
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Nε-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3OCONH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
296.79
Beilstein:
5173577
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-6-5-7-9(13)10(15)17-4;/h9H,5-8,13H2,1-4H3,(H,14,16);1H/t9-;/m0./s1
InChI key
NANRHOPPXCBHGI-FVGYRXGTSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)