About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H22N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
246.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]22/D -24°, c = 0.5% in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
205-210 °C
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CCCCN)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m1/s1
InChI key
DQUHYEDEGRNAFO-MRVPVSSYSA-N
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
778222-1G | 4061826736357 |
778222-5G | 4061833555965 |