주요 문서
93479
Sigma-Aldrich
Chloromethanesulfonyl chloride
technical, ≥90% (AT)
동의어(들):
Chloromesyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2SO2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
149.00
Beilstein:
1811761
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
분석
≥90% (AT)
양식
liquid
density
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
chloro
저장 온도
−20°C
SMILES string
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI key
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)