주요 문서
712221
Sigma-Aldrich
Boc-propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic acid, Boc-L-2-propargylglycine, Boc-Pra-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
213.23
Beilstein:
5739897
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
양식
crystals
광학 활성
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
관련 제품
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1