애플리케이션
2-[6-(3-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}propoxy)pyridin-3-yl]acetic acid is a heterobifunctional crosslinker useful for development of PROTAC degraders for targeted protein degradation or other bifunctional molecules in chemical biology. Incorporation of rigidity into the linker region may impact the 3D orientation of the molecules and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. For linkers already conjugated to E3 ligase ligands, please visit our collection of Protein Degrader Building Blocks.
기타 정보
법적 정보
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.