분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.506
bp
191-194 °C/7 mmHg (lit.)
mp
24-25 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#CCCSCCC#N
InChI
1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
InChI key
NDVLTZFQVDXFAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
383.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
195 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter