주요 문서
856576
Sigma-Aldrich
Adogen® 464
동의어(들):
Methyltrialkyl(C8-C10)ammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
양식
liquid
expl. lim.
12 %
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.CCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC.CCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C31H66N.C28H60N.C25H54N.3ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32(4,30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26-29(4,27-24-21-18-15-12-9-6-2)28-25-22-19-16-13-10-7-3;1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;;;/h5-31H2,1-4H3;5-28H2,1-4H3;5-25H2,1-4H3;3*1H/q3*+1;;;/p-3
InChI key
RMQKQYWUFZNCMA-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Common phase transfer catalyst. Used to extract metal ions for spectrophotometric determinations.
법적 정보
Adogen is a registered trademark of Evonik Goldschmidt Corporation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Rev. Roum. Chim., 36, 77-77 (1991)
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 30-30 (1992)
Dehmlow, E.V. Dehmlow, S.S.
Phase Transfer Catalysis (Academic Press) (1993)