798061
(3E)-4-Phenylbut-3-enoic acid methyl ester
동의어(들):
Methyl (3E)-4-Phenylbut-3-enoate, Methyl (E)-4-phenylbut-3-enoate, Methyl trans-styryl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
애플리케이션
Building block is reported by Huw Davies and coworkers as a precursor to the 2013 EROS Best Reagent; Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate. Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate is a donor-acceptor precursor to the corresponding Ru-carbenoid that is utilized in C-H insertion and cyclopropanation reactions.
제조 메모
Preparatory information to make (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate can be found by clicking the link below under other notes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.