주요 문서
797057
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyisophthalic acid
95%
동의어(들):
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)