Key Documents
794481
Sigma-Aldrich
Ritter Pentafluoroiodoethane-DMSO Reagent
95% (NMR)
동의어(들):
2DMSO-CF3CF2I
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12F5IO2S2
Molecular Weight:
402.18
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95% (NMR)
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n/D 1.432
density
1.561 at 25 °C
배송 상태
dry ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/C2F5I.2C2H6OS/c3-1(4,5)2(6,7)8;2*1-4(2)3/h;2*1-2H3
InChI key
JUQSIHSUFOGQRD-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Product is a more convenient, liquified version of pentafluoroiodoethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.0 °F
Flash Point (°C)
101.67 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)