Key Documents
772623
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
98%
동의어(들):
4,4,4-Trifluoro-n-butanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7F3O
CAS Number:
Molecular Weight:
128.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.343
bp
123-127 °C/760 mmHg
density
1.212 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCC(F)(F)F
InChI
1S/C4H7F3O/c5-4(6,7)2-1-3-8/h8H,1-3H2
InChI key
VKRFUGHXKNNIJO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
123.1 °F
Flash Point (°C)
50.6 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)