주요 문서
763454
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodophenol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H4ClIO
CAS Number:
Molecular Weight:
254.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
73-79 °C
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI key
UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)