주요 문서
659339
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3COC6H3(I)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
264.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
81-85 °C
작용기
hydroxyl
iodo
SMILES string
COc1ccc(CO)cc1I
InChI
1S/C8H9IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI key
KZPCWHSKIBZFFS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)