주요 문서
749524
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminofurazan
97%
동의어(들):
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H4N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
100.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
178-183 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
InChI key
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)