주요 문서
777641
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-6-chloropyridine
97%
동의어(들):
6-Chloropyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6ClN3
CAS Number:
Molecular Weight:
143.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
131-134 °C
작용기
chloro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=NC(N)=C(N)C=C1
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
InChI key
QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)