Key Documents
74310
Sigma-Aldrich
5-Nonanol
≥95.0% (GC)
동의어(들):
Dibutyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)2CHOH
CAS Number:
Molecular Weight:
144.25
Beilstein:
1733552
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.429
bp
195 °C (lit.)
density
0.821 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(O)CCCC
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-7-9(10)8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
FCBBRODPXVPZAH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter