Key Documents
8.18773
Sigma-Aldrich
4-Nonanol
for synthesis
동의어(들):
4-Nonanol, Pentyl propyl carbinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
144.25
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
227-679-8
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
형태
liquid
전이 온도
flash point 74 °C
density
0.82 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H20O/c1-3-5-6-8-9(10)7-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
IXUOEGRSQCCEHB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.821 - 0.823
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3