분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
광학 순도
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
반응 적합성
reagent type: ligand
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1C(CCC1)C2NCCC2
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
InChI key
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable