Key Documents
738808
Sigma-Aldrich
L-Carnitine-(methyl-13C,d3) hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CD3(CH3)2N+CH2CH(OH)CH2CO2H Cl-
Molecular Weight:
201.67
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
분석
97% (CP)
형태
powder
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1+1D3;
InChI key
JXXCENBLGFBQJM-KYCFRIEYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)