추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
광학 활성
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99.5%
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI key
PHIQHXFUZVPYII-IVAVZGRVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3