주요 문서
737577
Sigma-Aldrich
2,3-Butadien-1-ol
95%
동의어(들):
1,2-Butadien-4-ol, 4-Hydroxy-1,2-butadiene, Hydroxymethylallene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
70.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.477
density
0.919 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h3,5H,1,4H2
InChI key
JXKCVRNKAPHWJG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
108.0 °F
Flash Point (°C)
42.2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)