주요 문서
736872
Sigma-Aldrich
3,4-Pentadien-1-ol
동의어(들):
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.476
density
0.894 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
InChI key
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
120.0 °F
Flash Point (°C)
48.9 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)