주요 문서
728934
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
97%
동의어(들):
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12ClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
114-120 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI key
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)