주요 문서
725102
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane
동의어(들):
(R,R)-Chiraphos
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H28P2
CAS Number:
Molecular Weight:
426.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
crystals
Quality Level
mp
104-108 °C
작용기
phosphine
SMILES string
C[C@H]([C@@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m1/s1
InChI key
FWXAUDSWDBGCMN-DNQXCXABSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)