주요 문서
259128
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Bis(diphenylphosphino)propane
98%
동의어(들):
(R)-PROPHOS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2PCH(CH3)CH2P(C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
412.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D +184°, c = 1 in acetone
mp
71-73 °C (lit.)
작용기
phosphine
SMILES string
C[C@H](CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2/c1-23(29(26-18-10-4-11-19-26)27-20-12-5-13-21-27)22-28(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h2-21,23H,22H2,1H3/t23-/m1/s1
InChI key
WGOBPPNNYVSJTE-HSZRJFAPSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)