Key Documents
723339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoropyridine
96%
동의어(들):
4-Fluoro-2-bromopyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3BrFN
CAS Number:
Molecular Weight:
175.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.537
density
1.699 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
InChI key
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
170.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)