주요 문서
722278
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7IO2
CAS Number:
Molecular Weight:
262.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
107-112 °C
작용기
aldehyde
iodo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(C=O)cc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
RVWOHBWQJGLXIJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)