주요 문서
642401
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
IC6H3(CH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
243.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
55-58 °C (lit.)
작용기
iodo
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H6IN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
YGXPQBKQVKASBM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)