주요 문서
709727
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyl)ethynylbenzaldehyde
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
202.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.547
density
0.962 g/mL at 25 °C
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)8-7-11-5-4-6-12(9-11)10-13/h4-6,9-10H,1-3H3
InChI key
UPZYBRHQVJTPBO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)