주요 문서
592951
Sigma-Aldrich
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
95%
동의어(들):
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-1-propanal, 3-[(Carbobenzyloxy)amino]propionaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O2CNHCH2CH2CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
207.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
solid
mp
52-57 °C (lit.)
작용기
aldehyde
amine
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,8H,4,7,9H2,(H,12,14)
InChI key
PQMOZOQTXKMYSK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)