주요 문서
722219
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
224.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
165-169 °C
작용기
phenyl
SMILES string
Oc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2O/c17-14-12-8-4-5-9-13(12)16(15-14)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,17)
InChI key
SXPJFDSMKWLOAB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
High-performance liquid chromatographic determination of 1-benzyl-1H-indazol-3-ol in benzydamine in pharmaceutical formulations.
G Carlucci et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(5), 655-657 (1996-03-01)