Key Documents
719455
Sigma-Aldrich
2-Bromomethylphenylboronic acid MIDA ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H13BBrNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
325.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
powder
Quality Level
mp
196-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI key
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)